Merck
Z330906
Lenz® Squibb Scheidetrichter
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
Größe auswählen
1 EA
€ 116,00
€ 116,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 116,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 116,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3
glass key
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Leistungsmerkmale
graduated: no
Hersteller/Markenname
Bistabil®
Lenz 4.0100.73
Trichterkapazität
2,000 mL
Stopfenbohrung
6.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)