Merck
Z330922
Lenz® Squibb Scheidetrichter
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Größe auswählen
2 EA
€ 116,00
€ 116,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 116,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 116,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Verbindung
joint: ST/NS19/26
Leistungsmerkmale
graduated: no
Hersteller/Markenname
Bistabil®
Lenz 4.0141.37
Trichterkapazität
100 mL
Stopfenbohrung
2.5 mm
Rechtliche Hinweise
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)