Fortfahren mit
Z330892
Lenz® Squibb Scheidetrichter
funnel capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
borosilicate glass 3.3 , glass key
Feature:
graduated: no
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
joint
joint: ST/NS29/32
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Bistabil®, Lenz 4.0100.70
funnel capacity
1,000 mL
plug bore
4.0 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z330906Z330884Z330876
description
funnel capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
description
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
description
funnel capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
description
funnel capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
material
glass key, borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.70, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.73, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.58, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.49, Bistabil®
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
funnel capacity
1,000 mL
funnel capacity
2,000 mL
funnel capacity
500 mL
funnel capacity
250 mL
plug bore
4.0 mm
plug bore
6.0 mm
plug bore
4.0 mm
plug bore
2.5 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® Squibb Scheidetrichter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)