Merck
Z102628
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
Größe auswählen
1 EA
€ 1.300,00
€ 1.300,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.300,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 1.300,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass stopcock
Kapazität
22 L
Absperrhahnbohrung
10 mm
Öffnung oben
85 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)