Merck
Z324582
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
volume 250 mL
Größe auswählen
2 EA
€ 45,80
€ 45,80
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 45,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 45,80
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Agentur
according to DIN ISO 384
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
195 mm
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR42048 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)