Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 25,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
100 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 1 mL
€ 25,70
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL
H
260 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680-1, Klasse B. Kurze Graduierungsmarken. Hergestellt aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und abnehmbarem, sechseckigem PP Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen aggressive Chemikalien und Reinigungsmittel.
Other Notes
BR31938 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 100 mL | description volume 1000 mL | description volume 250 mL | description volume 2000 mL |
| feature subdivision 1 mL | feature subdivision 10 mL | feature subdivision 2 mL | feature subdivision 20 mL |
| volume measuring range 100 mL | volume measuring range 1000 mL | volume measuring range 250 mL | volume measuring range 2000 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 260 mm | H 465 mm | H 335 mm | H 505 mm |
| material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?