Fortfahren mit
Z324574
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
volume 100 mL, accuracy: 2 mL
Synonym(e):
100 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, low form cylinder, measuring cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
100 mL, accuracy: 2 mL
Feature:
subdivision 2 mL
€ 26,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL, accuracy: 2 mL
H
165 mm
General description
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Other Notes
BR42038 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324590Z324213Z324663
description
volume 100 mL, accuracy: 2 mL
description
volume 500 mL
description
volume 1000 mL
description
volume 250 mL
volume measuring range
100 mL, accuracy: 2 mL
volume measuring range
-
volume measuring range
1000 mL
volume measuring range
-
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 2 mL
H
165 mm
H
250 mm
H
465 mm
H
350 mm
agency
according to DIN ISO 384
agency
according to DIN ISO 384
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)