Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
€ 57,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 20 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
285 mm
volume
1,000 mL
General description
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Other Notes
BR42062 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 1,000 mL | description volume 50 mL | description volume 500 mL | description volume 250 mL |
| feature subdivision 20 mL | feature subdivision 2 mL | feature subdivision 10 mL | feature subdivision 5 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 285 mm | H 145 mm | H 250 mm | H 195 mm |
| agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 |
| volume 1,000 mL | volume 50 mL | volume 500 mL | volume 250 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?