Fortfahren mit
Z290505
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 47 mm filters with stainless steel screen, #8 stopper, same as Z290432 but without side arm flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass housing, stainless steel membrane
feature
cap plug seal, graduation
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
neck diam.
41 mm
General description
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Gleiches Modell wie Z 29,043-2, aber ohne Saugflasche
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290440Z290475Z290416
description
for 47 mm filters with stainless steel screen, #8 stopper, same as Z290432 but without side arm flask
description
for 47 mm filters with glass support, #8 stopper, same as Z290432 but without filtration flask
description
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, same as Z290467 but without filtration flask
description
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 4 L flask (included)
material
stainless steel membrane, glass housing
material
glass housing, glass membrane
material
glass membrane, glass housing
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
neck diam.
41 mm
neck diam.
41 mm
neck diam.
27 mm
neck diam.
-
feature
graduation, cap plug seal
feature
graduation
feature
cap plug seal, graduation
feature
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)