WH0010120M5
Monoclonal Anti-ACTR1B antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ARP1 actin-related protein 1 homolog B, centractin beta (yeast), Anti-ARP1B, Anti-CTRN2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTR1B(10120)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SRYLRLLLRKEGVDFHTSAEFEVVRTIKERACYLSINPQKDEALETEKVQYTLPDGSTLDVGPARFRAPELLFQPDLVGDESEGLHEVVAFAIHK*
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)