Z256307
Wrap-it Befestigungswerkzeug
Heavy-duty version
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
not available in EU
Allgemeine Beschreibung
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.