Merck
WH0008841M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HDAC3 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HD3, Anti-RPD3, Anti-RPD32, Anti-histone deacetylase 3
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1725
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1725
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC3(8841)
Allgemeine Beschreibung
Histone deacetylase 3 (HDAC3) is an epigenetic modifier and is expressed in various tissues. It belongs to the class I subfamily of histone deacetylases. The HDAC3 gene is localized on human chromosome 5q31.3.
Immunogen
HDAC3 (NP_003874, 319 a.a. ~ 428 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ISEELPYSEYFEYFAPDFTLHPDVSTRIENQNSRQYLDQIRQTIFENLKMLNHAPSVQIHDVPADLLTYDRTDEADAEERGPEENYSRPEAPNEFYDGDHDNDKESDVEI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hdac3 Is Essential for the Maintenance of Chromatin Structure and Genome Stability.
Srividya B, et al.
Cancer Cell, 18(5), 436-447 (2010)
Histone deacetylase 3 indirectly modulates tubulin acetylation.
Bacon T, et al.
The Biochemical Journal, 472(3), 367-377 (2015)
HDAC3 role in medication consumption in medication overuse headache patients: a pilot study.
Pisanu C, et al.
Human Genomics, 9, 30-30 (2015)
Rebekah Tillotson et al.
Molecular cell, 81(6), 1260-1275 (2021-02-10)
DNA methylation is implicated in neuronal biology via the protein MeCP2, the mutation of which causes Rett syndrome. MeCP2 recruits the NCOR1/2 co-repressor complexes to methylated cytosine in the CG dinucleotide, but also to sites of non-CG methylation, which are