WH0008518M3
Monoclonal Anti-IKBKAP antibody produced in mouse
clone 6G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp781H1425, DYS, ELP1, FD, IKAP, IKI3, TOT1, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase complex-associated protein
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IKBKAP(8518)
Immunogen
Sequence
VLFLFEFDEQGRELQKAFEDTLQLMERSLPEIWTLTYQQNSATPVLGPNSTANSIMASYQQQKTSVPVLDAELFIPPKINRRTQWKLSLL
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)