Fortfahren mit
ABC1387M
Anti-Zyxin
serum, from rabbit
Synonym(e):
Zyxin-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZYX(7791)
General description
Zyxin (UniProt: Q15942; auch bekannt als Zyxin-2) wird beim Menschen durch das ZYX-Gen (Gen-ID: 7791) kodiert. Zyxin ist ein evolutionär konserviertes LIM-Domänenprotein, das als Adhäsionsplakettenprotein fungiert, das sich an Stellen der Zelladhäsion konzentriert und weit verbreitet ist. Es ist an der Zelladhäsion, der Zellmotilität und der Signalübertragung beteiligt. Es wird berichtet, dass Zyxin mit Mitgliedern der Enabled (Ena)/Vasodilator-stimulierten Phosphoprotein (VASP)-Familie von Zytoskelett-Regulatoren assoziiert ist und eine Rolle bei der Dynamik des Zytoskeletts und der Signalübertragung spielt. Zyxin enthält drei LIM-Zinkbindungsdomänen (Aminosäuren 384–443; 444–503; und 504–570), die als negativer Regulator von Zyxin-VASP-Komplexen wirken. Außerdem enthält es vier Prolin-reiche ActA-Wiederholungen (Aminosäuren 64–77; 94–108; 115–121; und 127–137), von denen bekannt ist, dass sie direkt mit Ena/VASP-Proteinen interagieren. Der Verlust von Zyxin führt dazu, dass sich die Stressfasern als Reaktion auf mechanische Reize nicht verdicken können. (Ref.: Hoffman LM et al (2003). Mol. Cell Biol. 23(1); 70-79; Moody JD et al. (2009). Biochem. Biophys. Res. Commun. 378(3), 625-628; Yoshigi et al (2005). J. Cell Biol. 171(2), 209-215.).
~75 kDa beobachtet; 61,28 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 20 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von menschlichem Zyxin entspricht.
Application
Der Anti-Zyxin-Antikörper, Best.-Nr. ABC1387, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der Zyxin in menschlichen und murinen Zellen nachweist und für die Verwendung in der Immunzytochemie und im Western Blotting getestet wurde.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Zyxin in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Zyxin in immunzytochemischen Anwendungen nach (Hoffman, L.M., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(1): 70-9; Hoffman, L.M., et. al. (2006). J Cell Biol. 172(5): 771-82).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Zyxin in Western-Blotting-Anwendungen nach (Hoffman, L.M., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(1): 70-9; Hoffman, L.M., et. al. (2006). J Cell Biol. 172(5): 771-82).
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:600-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Zyxin in Mäusefibroblasten nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Laura Hoffman am Huntsman Cancer Institute, University of Utah).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Zyxin in Western-Blotting-Anwendungen nach (Moody, J.D., et. al. (2009). Biochem Biophys Res. Commun. 378(3): 625-8).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Zyxin in Lysaten von Mausfibroblasten, HeLa- und U2OS-Zellen nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Laura Hoffman vom Huntsman Cancer Institute, University of Utah).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Zyxin in menschlichen und murinen Zellen nach. Es zielt auf ein Epitop innerhalb von 20 Aminosäuren der N-terminalen Region.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Zyxin in 10 µg A431-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)