WH0004477M8
Monoclonal Anti-MSMB antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-IGBF, Anti-MSP, Anti-MSPB, Anti-PN44, Anti-PRPS, Anti-PSP, Anti-PSP57, Anti-PSP94, Anti-microseminoprotein, beta-
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSMB(4477)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MNVLLGSVVIFATFVTLCNASCYFIPNEGVPGDSTRKCMDLKGNKHPINSEWQTDNCETCTCYETEISCCTLVSTPVGYDKDNCQRIFKKEDCKYIVVEKKDPKKTCSVSEWII
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable