Merck
04-145
Anti-NOD2-Antikörper, Klon 2D9
clone 2D9, from mouse
Synonym(e):
Caspase recruitment domain-containing protein 15, Inflammatory bowel disease protein 1, NLR family, CARD domain containing 2, NOD-like receptor C2, caspase recruitment domain family, member 15, caspase recruitment domain protein 15, nucleotide-binding ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D9, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOD2(64127)
General description
NOD2 (Nukleotid-bindende Oligomerisierungsdomäne 2), auch als Caspase-Rekrutierungsdomänenfamilie, Mitglied 15 (CARD15) bezeichnet, gehört zur NOD-like-Rezeptor-Familie (NLR) von Proteinen und spielt eine wichtige Rolle im Immunsystem. Dieser Rezeptor erkennt intrazelluläre Muster und wird mit entzündlichen Erkrankungen, wie entzündliche Darmerkankung/Crohn-Krankheit und Blau-Syndrom in Verbindung gebracht. NOD2 hat zwei Caspase-Rekrutierungsdomänen (CARD) und elf Leucin-reiche Wiederholungen (LRR). Das Protein wird primär in Leukozyten im peripheren Blut exprimiert. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Immunantwort, indem es die bakteriellen Moleküle erkennt. Kürzlich wurde entdeckt, dass es als Reaktion auf die ssRNA- oder virale RNA-Behandlung mit NLRC4 interagiert und an MAVS bindet und die IFN-Antwort aktiviert.
~110 kDa
Immunogen
Epitop: Unbekannt
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem NOD2 entspricht.
Application
Anti-NOD2-Antikörper, Klon 2D9, ist ein monoklonaler Mausantikörper für den Nachweis von NOD2, auch bekannt als NOD-like-Rezeptor C2, und wurde in IHC, WB und IP validiert.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunologische Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt NOD2.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:25 wurde NOD2 in hyperplastischem kolorektalem Karzinomgewebe nachgewiesen.
Kontrolle
Hyperplastisches kolorektales Karzinomgewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-14504053252363719