WH0003833M1
Monoclonal Anti-KIFC1 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HSET, Anti-KNSL2, Anti-MGC1202, Anti-MKLP2, Anti-RAB6KIFL, Anti-kinesin family member C1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIFC1(3833)
Immunogen
Sequence
MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQTTAQKVSKKTGPRCSTAIA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable