Merck
T6557
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, GTU-88
Synonym(e):
Anti-γ-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GTU-88, monoclonal
Application:
ELISA (i), ICC, WB
Citations:
1567
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-γ-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper, clone GTU-88, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
GTU-88, monoclonal
mol wt
antigen 48 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, hamster, chicken, human, bovine, canine, Xenopus, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: 1:5,000-1:10,000 using HeLa cells, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:10,000 using cultured chicken fibroblast extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBG1(7283)
mouse ... Tubg1(103733)
rat ... Tubg1(252921)
General description
γ-Tubulin (48 kDa) ist ein universelles und hochkonserviertes Protein in den Mikrotubuli-organisierenden Zentren (MTOC) in eukaryotischen Zellen. γ-Tubuin ist auf dem menschlichen Chromosom 17q21.2 lokalisiert und kodiert für ein Mitglied der Tubulinfamilie. Das menschliche TUBG1-Transkript wird in hohem Maß in Präimplantationsembryonen und im Gehirn exprimiert.
Der monoklonale Anti-γ-Tublin-Antikörper (Maus-IgG1-Isotyp) stammt aus dem GTU-88-Hybridom, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus gewonnen wird.
Immunogen
synthetisches γ-Tubulinpeptid, an KLH konjugiert
Application
Der monoklonale Anti-γ-Tubulin-Antikörper wird in Western Blot, bei indirekter Immunfluoreszenz (IF) und Immunfluoreszenzfärbung eingesetzt.
Der monoklonale Anti-γ-Tubilin-Antikörper eignet sich auch für die Verwendung in immunchemischen Anwendungen wie Immunblotting, immunzytochemische Färbung von kultivierten Zellen und ELISA.
Der monoklonale Anti-gamma-Tubulin-Antikörper eignet sich für die Verwendung in immunchemischen Anwendungen wie Immunblotting, immunzytochemische Färbung von kultivierten Zellen und ELISA.
Biochem/physiol Actions
γ-Tubulin nukleiert die Mikrotubulusanordnung im Säugetierzellzyklus in vivo. γ-Tubulin bindet die Minusenden von Mikrotubuli und ist für die Vermittlung der Bindung zwischen Mikrotubuli und dem Zentrosom verantwortlich. Es agiert als Mikrotubuluskeimbildner am MTOC. Es bindet an die β-Tubulin-Hälfte des Tubulinmoleküls und legt somit die Polarität eines Mikrotubulus fest; die α-Tubulin-Hälfte am Plusende bleibt frei. γ-Tubulin-Fülle beträgt weniger als 1 % des Maßes von entweder α- oder β-Tubulin. Eine Überexprimierung von γ-Tubulin wird bei Lungenkrebs beobachtet. Die Expressionsstärke von γ-Tubulin kann als ein wichtiger Prognoseindikator für Patienten mit Astrozytomen erachtet werden.
Der Antikörper erkennt ein Epitop in der N-terminalen Region von γ-Tubulin.
Der monoklonale Anti-γ-Tubulin-Antikörper erkennt ein Epitop, das sich in den N-terminalen Aminosäuren von γ-Tubulin (48 kDa) befindet. Eine Kreuzreaktivität mit Human-, Rinder-, Hunde-, Hamster-, Ratten-, Maus-, Huhn- und Xenopus-γ-Tubulin wurde festgestellt.
Physical form
Dieses Produkt wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel bereitgestellt.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)