WH0001874M1
Monoclonal Anti-E2F4 antibody produced in mouse
clone 5B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-E2F transcription factor 4, p107/p130-binding, Anti-E2F4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... E2F4(1874)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PPEDLLQSPSAVSTPPPLPKPALAQSQEASRPNSPQLTPTAVPGSAEVQGMAGPAAEITVSGGPGTDSKDSGELSSLPLGPTTLDTRPLQ
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable