Fortfahren mit
W1020
W146 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
ML056, R-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid hydrate, [(3R)-3-amino-4-[(3-hexylphenyl)amino]-4-oxobutyl]-phosphonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
€ 191,25
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 896,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H27N2O4P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 191,25
Listenpreis€ 225,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CCCCCCc1cccc(NC(=O)[C@H](N)CCP(O)(O)=O)c1
InChI
1S/C16H27N2O4P.H2O/c1-2-3-4-5-7-13-8-6-9-14(12-13)18-16(19)15(17)10-11-23(20,21)22;/h6,8-9,12,15H,2-5,7,10-11,17H2,1H3,(H,18,19)(H2,20,21,22);1H2/t15-;/m1./s1
InChI key
DQKSZHVSROOTFY-XFULWGLBSA-N
General description
W146 hydrate functions as an orthosteric antagonist. It is associated with blood lymphopenia and lung edema in mice.
Application
W146 hydrate has been used to assess vascular permeability in mice.
Biochem/physiol Actions
Potent S1P(1) competitive antagonist; Ki = 10-77 nM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Lysophospholipid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3445SML0063SML0178
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
color
off-white
color
off-white to light brown
color
white to light brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)