Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Q-VD-OPh Hydrat, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC(C(C)C)C(NC(C(COC1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC(O)=O)=O)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.[H]O[H]
InChI
1S/C26H25F2N3O6.H2O/c1-14(2)23(31-25(35)19-11-10-15-6-3-4-9-18(15)29-19)26(36)30-20(12-22(33)34)21(32)13-37-24-16(27)7-5-8-17(24)28;/h3-11,14,20,23H,12-13H2,1-2H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,33,34);1H2/t20-,23-;/m0./s1
InChI key
ONOTWLLTFZMERH-WCRWPNQISA-N
Application
- als Pan-Caspase-Inhibitor zum Schutz vor Zelltod in urothelialen Karzinomzellen (UCC)
- zur Induktion kanonischer Caspase-abhängiger Apoptose in urothelialen Karzinomzellen
- zur Blockierung von Caspase-3 und Poly(ADP-Ribose)-Polymerase 1 (PARP1)
- zur Untersuchung der schützenden Rolle von EspZ-Effektorproteinen vor Apoptose und Nekrose in menschlichen Epithelzellen[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥14 mg/mL | solubility H2O: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: ≥45 mg/mL | solubility DMSO: ≥40 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?