V7884
Nunc® CryoTubes®
cryogenic vial, 1.8 mL, internal thread, round bottom, starfoot, free standing, capacity 1.8 mL, Internal thread, round bottom (self-standing star-foot)
Synonym(e):
cryogenic tubes, cryogenic vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
polypropylene
polypropylene tube
round bottom (self-standing star-foot)
Sterilität
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
Hersteller/Markenname
Nunc 377267
Parameter
-150 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × Durchm.
49 mm × 12.5 mm
Kapazität
1.8 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Allgemeine Beschreibung
- Für den kryogenen Transport und die Lagerung von biologischem Material
- Entspricht den IATA-Anforderungen für den Transport diagnostischer Präparate.
- Nicht-zytotoxische, nicht-mutagene Ausgangsmaterialien und pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
- Geringe Zelladhäsion und geringe Proteinbindung
- Zertifizierte DNase- und RNase-freie Röhrchen für genomische Anwendungen
- Steril (SAL 10-6) für maximale Gewährleistung von Sterilität
- Röhrchen mit Innengewinde, geeignet für die Lagerung bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
- Röhrchen mit Außengewinde, geeignet für die Lagerung von der allgemeinen Kühlung (+4 °C) bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
- Bei extremen Lagerungsbedingungen wie etwa in der Flüssigphase von Stickstoff müssen CryoFlex™-Röhrchen verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)