Merck
U211130
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-Methyl-rU Phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
5′-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-uridin, 3′-[2-Cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], DMT-2′O-Methyl-rU Amidit
Größe auswählen
1 G
€ 87,40
0.5 G
€ 96,10
€ 87,40
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 87,40
0.5 G
€ 96,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H49N4O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
€ 87,40
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mU2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mU3 (reversed phase HPLC, DMT-rme)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mU1 (reversed phase HPLC, DMT-rUme-DMT)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for ABI
Nukleosidprofil
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O
InChI
1S/C40H49N4O9P/c1-27(2)44(28(3)4)54(51-25-11-23-41)53-36-34(52-38(37(36)49-7)43-24-22-35(45)42-39(43)46)26-50-40(29-12-9-8-10-13-29,30-14-18-32(47-5)19-15-30)31-16-20-33(48-6)21-17-31/h8-10,12-22,24,27-28,34,36-38H,11,25-26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t34-,36-,37-,38-,54?/m1/s1
InChIKey
UVUOJOLPNDCIHL-XKZJCBTISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)