Fortfahren mit
U211150
DMT-2′O-Methyl-rU Phosphoramidit
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Synonym(e):
5′-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-uridin, 3′-[2-Cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], DMT-2′O-Methyl-rU Amidit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 437,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 874,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H49N4O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.81
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mU2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mU3 (reversed phase HPLC, DMT-rme), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤1.0% mU1 (reversed phase HPLC, DMT-rUme-DMT), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
nucleoside profile
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O
InChI
1S/C40H49N4O9P/c1-27(2)44(28(3)4)54(51-25-11-23-41)53-36-34(52-38(37(36)49-7)43-24-22-35(45)42-39(43)46)26-50-40(29-12-9-8-10-13-29,30-14-18-32(47-5)19-15-30)31-16-20-33(48-6)21-17-31/h8-10,12-22,24,27-28,34,36-38H,11,25-26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t34-,36-,37-,38-,54?/m1/s1
InChI key
UVUOJOLPNDCIHL-XKZJCBTISA-N
General description
DMT-2′-O-Methyl-rU-Phosphoramidit gehört zur Klasse der 2′-O-Methyl-RNA-Phosphoramidite.
Application
2′-O-Methyl-RNA-Nukleosid, einschließlich DMT-2′-O-Methyl-rU-Phosphoramidit, kann vorteilhaft in Nukleinsäuresonden mit RNA oder DNA für In-vivo- oder In-vitro-Anwendungen eingebunden werden, um Nukleaseresistenz zu verleihen.
Features and Benefits
Zu seinen Hauptmerkmalen zählen:
  • Hohe Ausbeute von rohen Oligonukleotiden
  • Mit der DNA-Synthese kompatibel
  • Kann gemeinsam mit DNA- oder RNA-Phosphoramiditen in derselben Synthese eingesetzt werden, um Mixmer-Oligonukleotide zu erhalten
  • Empfohlene Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C mit konzentrierter Ammoniaklösung oder 10 Minuten bei 65 °C mit AMA (konzentrierter Ammoniak/40%iges wässriges Methylamin I/I, v/v)
  • Aufreinigung und andere nachgelagerte Verarbeitungsschritte von vollständig modifizierten 2′-O-Methyl-RNA-Oligonukleotiden sind einfacher als im Falle von RNA und es sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen für den Schutz vor nukleolytischem Abbau erforderlich
  • Die Synthese von 2′-O-Methyl-RNA-Oligonukleotiden ähnelt der gängigen DNA-Synthese, erfordert jedoch eine längere Kupplungsdauer (es werden 6 Minuten empfohlen; 90 Sekunden für DNA-Monomere)
  • 2′-O-Methyl-RNA-Phosphoramidite sind auch mit schneller Entschützungschemie erhältlich
Other Notes
Die einzigartige Kombination der Eigenschaften von 2′-O-Methyl-RNA findet breite Anwendung in folgenden Bereichen:
  • Diagnosesonden
  • Aptamer- und Ribozymentwicklung
  • Gemischte 2′-O-Methyl-RNA/DNA-Antisense-Moleküle
Legal Information
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U211130U211140U211180
description
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
description
configured for ABI
description
configured for MerMade
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-Methyl-rU Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)