Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
mol wt
801.86 g/mol
impurities
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤1.0% mC1 (redox titration, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for MerMade
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1OC)N5C=CC(=NC5=O)NC(=O)C)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39?,40-,57?/m1/s1
InChI key
WNWUMIPFLOKTEZ-IXZONTHDSA-N
General description
- Hohe Ausbeute roher Oligonukleotide
- Kompatibel mit DNA-Synthese
- Kann gemeinsam mit DNA- oder RNA-Phosphoramiditen in dergleichen Synthese zur Herstellung von Mixmer-Oligonukleotiden eingesetzt werden
- Die empfohlenen Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C mitkonzentrierter Ammoniaklösung oder 10 Minuten bei65 °C mit AMA (konzentrierter Ammoniak/40%iges wässriges Methylamin I/I, v/v)
- Aufreinigung und andere nachgelagerte Verarbeitungsschritte von vollständig modifizierten 2′-O-Methyl-RNA-Oligonukleotiden sind einfacher als im Falle von RNA und es sindkeine speziellen Vorsichtsmaßnahmen für den Schutz vor nukleolytischemAbbau erforderlich
- Die Synthese von 2′-O-Methyl-RNA-Oligonukleotiden ähnelt der gängigen DNA-Synthese, erfordert jedoch eine längere Kupplungsdauer (es werden 6 Minuten empfohlen; 90 Sekunden für DNA-Monomere)
- 2′-O-Methyl-RNA-Phosphoramidite sind auch mit schneller Entschützungschemie erhältlich
Application
- Diagnosesonden
- Aptamer- und Ribozymentwicklung
- Gemischte 2′-O-Methyl-RNA/DNA-Antisense-Moleküle
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description configured for MerMade | description configured for ABI | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen | description - |
| biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-Methyl-rC(ac)-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?