Fortfahren mit
TTR006
Helicobacter TISSUE-TROL Control Slides
mouse intenstine tissue containing Helicobacter pylori
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 263,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of mouse intestine tissue containing Helicobacter pylori. Suitable for use with Modified Steiner-Steiner Silver Stain Procedure No. HT101.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Silver Stain, Modified Steiner-Steiner Procedure No. HT101.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TTR008TTR013TTR010
description
mouse intenstine tissue containing Helicobacter pylori
description
human intestine tissue containing mucins
description
human intestine tissue containing argentaffin granules
description
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
biological source
mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori)
biological source
human intestine (tissue containing mucins)
biological source
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
biological source
human liver (tissue containing reticular fibers)
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)