Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 265,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human intestine (tissue containing mucins)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of from human intestine tissue containing mucins. Suitable for use with Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description human intestine tissue containing mucins | description from human skin | description human skin containing elastic fibers | description - |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| biological source human intestine (tissue containing mucins) | biological source human skin | biological source human skin (containing elastic fibers) | biological source human liver (tissue containing reticular fibers) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?