Fortfahren mit
TTR013
Argentaffin TISSUE-TROL™ Control Slides
human intestine tissue containing argentaffin granules
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 306,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of human intestine containing argentaffin granules. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Other Notes
Box contains 24 slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TTR008TTR010TTR005
description
human intestine tissue containing argentaffin granules
description
human intestine tissue containing mucins
description
-
description
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
biological source
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
biological source
human intestine (tissue containing mucins)
biological source
human liver (tissue containing reticular fibers)
biological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)