Fortfahren mit
TTR010
Reticulum TISSUE-TROL Control Slides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 265,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human liver (tissue containing reticular fibers)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue containing reticular fibers. Suitable for use with Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TTR006TTR002TTR001
description
-
description
mouse intenstine tissue containing Helicobacter pylori
description
from human heart
description
mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
biological source
human liver (tissue containing reticular fibers)
biological source
mouse intestine (tissue containing Helicobacter pylori)
biological source
human heart
biological source
mouse lung (tissue containing Mycobacterium gordonae)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)