Fortfahren mit
T0266
Natriumtauroursodeoxycholat
Synonym(e):
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure-N-(2-sulfoethyl)amid, Tauroursodeoxycholsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H44NO6SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.69
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
€ 565,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
mol wt
521.69 g/mol
CMC
4
HLB
20.1
application(s)
(Cell Biology, Drug formulation)
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
BHTRKEVKTKCXOH-LBSADWJPSA-N
General description
Natriumtauroursodeoxycholat ist ein Gallensalz, das natürlicherweise im Dünndarm vorkommt.
Application
Natriumtauroursodeoxycholat wurde in einer Studie verwendet, um zu untersuchen, ob ER-Stress an der Hochregulierung von Palmitinsäure (PA) beteiligt ist. [1] Es wurde auch in einer Studie verwendet, um seine Wirkung auf die durch Estradiol-17-β-D-glucuronid (E-17G) induzierte Cholestase bei weiblichen Ratten zu untersuchen. [2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0557T7515T6260
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
application(s)
(Cell Biology, Drug formulation)
application(s)
-
application(s)
detection
application(s)
-
CMC
4
CMC
1-4 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
4
HLB
20.1
HLB
-
HLB
-
HLB
20.1
mol wt
521.69 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
505.69 g/mol
mol wt
521.69 g/mol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf