Fortfahren mit
87741
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat
≥95.0% (T)
Synonym(e):
TMAH-Pentahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 503,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4N(OH) · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-882-9
Beilstein/REAXYS Number:
3714235
MDL number:
Assay:
≥95.0% (T)
Form:
crystals
€ 72,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.1 (vs air)
Quality Segment
assay
≥95.0% (T)
form
crystals
autoignition temp.
878 °F
expl. lim.
36 %
reaction suitability
core: ammonium
impurities
≤0.1% halides (as chloride)
pH
(14 at ca.1,000 g/l at 20 °C (68 °F))
mp
67-70 °C (lit.)
solubility
soluble (2,200 g/l at 15 °C (59 °F))
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
functional group
amine
SMILES string
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
InChI key
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat ist ein Clathrathydrat mit hoher Protonenleitfähigkeit. Es nimmt Kohlenstoffdioxid bereitwillig auf. Es ist ein vielversprechender Kandidat für Anwendungen in Energiegeräten, in der Gasabscheidung und Gasspeicherung.
Application
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat ist ein Clathrathydrat mit hoher Protonenleitfähigkeit. Es nimmt Kohlenstoffdioxid bereitwillig auf. Es ist ein vielversprechender Kandidat für Anwendungen in Energiegeräten, in der Gasabscheidung und Gasspeicherung.
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat kann für die Herstellung eines mesoporösen Molekularsiebs der Kategorie MCM-41 (Mobil Composition of Matter No. 41) mit einem Verhältnis von Kieselgel zu (tetraedrisch koordiniertem) Aluminium von nur 8,5:1 verwendet werden.
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat ist ein Clathrathydrat mit hoher Protonenleitfähigkeit. Es nimmt Kohlenstoffdioxid bereitwillig auf. Es ist ein vielversprechender Kandidat für Anwendungen in Energiegeräten, in der Gasabscheidung und Gasspeicherung.
Disclaimer
Luft-/Feuchtigkeitsempfindliches Material. Abfüllung, Handhabung und Lagerung unter Argon!
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7505325945328251
description
≥95.0% (T)
description
≥97%
description
99.9% trace metals basis
description
10 wt. % in H2O
assay
≥95.0% (T)
assay
≥97%
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystals
form
-
form
solid
form
-
solubility
soluble (2,200 g/l at 15 °C (59 °F))
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
pH
(14 at ca.1,000 g/l at 20 °C (68 °F))
pH
-
pH
-
pH
(ca.13 at 20 °C (68 °F))
mp
67-70 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Central nervous system, Liver,thymus
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Regarding CAS.No.: 10424-65-4, please inform us the expiry/retest date as well as storage temperature.
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature.
      This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.