Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.25
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-906-3
Beilstein/REAXYS Number:
1957061
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
BioPerformance Certified
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, Nickase and protease, none detected
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?