Wichtige Dokumente
T5316
TAPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Synonym(e):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropansulfonsäure, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
BioPerformance Certified
Assay
≥99.5% (titration)
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Nützlicher pH-Bereich
7.7-9.1
pKa
8.4
mp (Schmelzpunkt)
230-235 °C (dec.)
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Fremdaktivität
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES String
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChIKey
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?