Fortfahren mit
H6903
HEPBS
≥99% (titration), powder, pH 7.6-9.0
Synonym(e):
N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N′-(4-butansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 550,00
€ 412,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.670,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.36
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 412,50
Listenpreis€ 550,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HEPBS, ≥99% (titration)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
pH
7.6-9.0
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
pKa 
8.3
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCCCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C10H22N2O4S/c13-9-8-12-6-4-11(5-7-12)3-1-2-10-17(14,15)16/h13H,1-10H2,(H,14,15,16)
InChI key
LOJNFONOHINEFI-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPBS/N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N′-(4-Butansulfonsäure) wird hauptsächlich bei der Pufferpräparation verwendet.
Other Notes
Homolog von HEPES und EPPS mit einem höheren pKa-Wert und einer ähnlichen Nutzbarkeit in biologischen Systemen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H752354457H23830
description
≥99% (titration)
description
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
description
reagent grade, ≥99% (titration), crystalline
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 1 M, clear, colorless
pH
7.6-9.0
pH
5.0-6.5 (1 M in H2O)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)