Beschreibung
mixture of isomers
Assay
~95%
Zusammensetzung
α-terpineol, ~65%
β-terpineol, ~10%
γ-terpineol, ~20%
bp
213-218 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChIKey
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter