Fortfahren mit
46070
Ethylcellulose
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
698 °F
concentration
48.0-49.5 % (w/w) (ethoxyl)
color
white
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
viscosity
7-15 mPa.s, 6 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI key
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Application
Ethylcellulose entsteht durch die Umwandlung einer variablen Anzahl von Hydroxylgruppen auf den sich wiederholenden Glucoseeinheiten in Ethylethergruppen. Ethylcellulose wird für die Herstellung von Biostrukturen wie Matrizes, Mikrosphären, Mikropartikeln, Pellets und Tabletten verwendet, die der Wirkstoffabgabe dienen.
Preparation Note
Ethylcellulose ist in zahlreichen Lösungsmitteln löslich, etwa in aliphatischen Alkoholen, chlorierten Lösungsmitteln und natürlichen Ölen. In Wasser, Glycerin und Prolylenglycol ist sie nicht löslich.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46080247499200689
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
coarse powder
form
powder or granules
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
beige
color
-
color
-
viscosity
7-15 mPa.s, 6 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
viscosity
30-70 mPa.s, 5 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
viscosity
100 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
viscosity
10 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
concentration
48.0-49.5 % (w/w) (ethoxyl)
concentration
-
concentration
48.0-49.5%
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylcellulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf