T1323
Monoclonal Anti-ε-Tubulin antibody produced in mouse
clone TUB-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TUB-11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 55 kDa
Speziesreaktivität
frog, mouse, chicken, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured chicken fibroblasts
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBE1(51175)
mouse ... Tube1(71924)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Artikel
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.