Fortfahren mit
16842
(S)-β-Hydroxy-isobuttersäure Natriumsalz
≥96.0%
Synonym(e):
(S)-3-Hydroxy-2-methyl-propionsäure Natriumsalz, S-HIBA, Natrium-(S)-β-hydroxyisobutyrat, Natrium-(S)-3-hydroxy-2-methyl-propionat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC), ≥96.0%
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC), ≥96.0%
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
composition
sodium, 17.5-19.0%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
InChI key
RBJZIQZDAZLXEK-DFWYDOINSA-M
Application
3-Hydroxyisobutyrate (HIBA) may be used to study the distribution, characterization and kinetics of enzymes involved in branched chain amino acid metabolism such as 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase (EC: 1.1.1.31) and 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase (EC: 3.1.2.4). (S)-β-hydroxyisobutyrate may be used in stereospecific studies.
Biochem/physiol Actions
Metabolite in valine, leucine and isoleucine degradation, a reactant of enzymes 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase (EC: 1.1.1.31), 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (EC: 1.1.1.35) and 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase (EC: 3.1.2.4). Enantiomeric ratio can be used in diagnosis of metabolic diseases, e.g. 3-hydroxyisobutyric aciduria.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3610554925L7022
description
≥96.0%
description
≥96.0%
description
≥97.0%
description
~98%
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥96.0%, ≥96.0% (GC)
assay
≥97.0%
assay
~98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
composition
sodium, 17.5-19.0%
composition
sodium, 17.5-19.0%
composition
-
composition
-
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)