SRP6586
Histone H3 (1-136) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Histone H3/I, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
15.5 kDa (1-136 aa)
Verpackung
pkg of 100 and 250 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3A(8350)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)