Fortfahren mit
SRP0159
Histone H3 peptide (1-21) human
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
HIST1H3E, Histone H3.1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
160 nmol
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 280,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
human
Mol wt:
~2 kDa
€ 280,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
assay
≥90% (HPLC)
form
aqueous solution
mol wt
~2 kDa
packaging
pkg of 160 nmol
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HIST1H3E(8353)
Application
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3, K4,K9, methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Physical form
Supplied as water solution, 800 μM
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0177SRP0125SRP0158
description
≥90% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
≥90% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
0.55 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
mol wt
~2 kDa
mol wt
15.4 kDa
mol wt
2283 Da
mol wt
32 kDa
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)