SRP4515
Artemin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ART, ARTN, EVN, NBN
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
2-5 ng/mL ED50 (it′s ability to stimulate the proliferation of human SH-SY5Y cells)
Mol-Gew.
~24 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ARTN(9048)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)