Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
27.0 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BDNF(627)
General description
Das Gen BDNF (Wachstumsfaktor BDNF) ist auf dem menschlichen Chromosom 11p14.1 lokalisiert. BDNF ist ein Mitglied der Neurotrophin-Familie von Wachstumsfaktoren. Dieses Gen codiert ein Präkursorprotein, proBDNF. Ausgereifter BDNF (mBDNF) wird durch die post-translationale Spaltung von proBDNF synthetisiert. Sowohl proBDNF als auch mBDNF spielen wesentliche Rollen in der Zellsignalisierung. BDNF wird als C-terminaler Teil eines 247-Aminosäuren-Polypeptidvorläufers, der außerdem eine Signalsequenz von 18 Aminosäureresten und ein Polypeptid von 110 Aminosäureresten umfasst, exprimiert. Rekombinanter menschlicher BDNF ist ein 27,0-kDa-Homodimer aus zwei 119-Aminosäuren-Untereinheiten, die durch starke nichtkovalente Wechselwirkungen verbunden sind.
Biochem/physiol Actions
Wie andere Mitglieder dieser Familie unterstützt BDNF (Wachstumsfaktor BDNF) die Neuronenproliferation und das Neuronenüberleben. BDNF kann an einen Zelloberflächenrezeptor mit geringer Affinität namens LNGFT (low-affinity nerve growth factor receptor) binden, der auch andere Neurotrophine wie NGF (Nervenwachstumsfaktor), NT-3 (Neurotrophin-3) und NT-4 bindet. Allerdings vermittelt BDNF seine neurotrophen Eigenschaften durch die Signalisierung über einen Zelloberflächenrezeptor mit hoher Affinität namens gp145/trkB (Tropomyosin-Rezeptorkinase B). BDNF spielt auch eine wichtige Rolle bei der vaskulären Funktion und ist an der Angiogenese beteiligt. Er ist an der Pathogenese von Alzheimer′-Krankheit beteiligt. ProBDNF interagiert mit dem p75-Neurotrophinrezeptor und führt zu einer langanhaltenden Unterdrückung im Hippocampus.
Physical form
Ohne Additive lyophilisiert.
Preparation Note
Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. In Wasser auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Diese Lösung kann bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahrt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der einen Stabilisator (z. B. 5 % Trehalose) enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis -80 °C zu lagern.
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird durch seine Fähigkeit bestimmt, die Proliferation von menschlichen Neuroblastomzellen, SH-SY5Y, zu stimulieren.
Other Notes
MHSDPARRGE LSVCDSISEW VTAADKKTAV DMSGGTVTVL EKVPVSKGQL KQYFYETKCN PMGYTKEGCR GIDKRHWNSQ CRTTQSYVRA LTMDSKKRIG WRFIRIDTSC VCTLTIKRGR
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?