SRP4226
MCP-2 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CCL8, HC14, MCP-2, Monocyte chemoattractant protein 2, Monocyte chemotactic protein 2, Small inducible cytokine A8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~8.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... Ccl8(20307)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)