SRP4066
FGF-21 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FGF21, FGFL, Fibroblast growth factor 21
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~19.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FGF21(26291)
Allgemeine Beschreibung
Recombinant Human FGF-21 produced in Escherichia coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 182 amino acids and having a molecular mass of 19.5kDa.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable