Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,50 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 336,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
8-(4-Chlorophenylthio)-guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=Nc2c(nc(Sc3ccc(Cl)cc3)n2[C@@H]4O[C@@H]5COP([O-])(=O)O[C@H]5[C@H]4O)C(=O)N1
InChI
1S/C16H15ClN5O7PS.Na/c17-6-1-3-7(4-2-6)31-16-19-9-12(20-15(18)21-13(9)24)22(16)14-10(23)11-8(28-14)5-27-30(25,26)29-11;/h1-4,8,10-11,14,23H,5H2,(H,25,26)(H3,18,20,21,24);/q;+1/p-1/t8-,10-,11-,14-;/m1./s1
InChI key
REEQGIQRCDWDRA-ZBMQJGODSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 25 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?