SRP2161
Androgen Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
TFM
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~100 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
100 μg/mL
Farbe
clear
colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)