Fortfahren mit
07-1375
Anti-Phospho-Androgenrezeptor(Ser81)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-AIS, Anti-AR8, Anti-DHTR, Anti-HUMARA, Anti-HYSP1, Anti-KD, Anti-NR3C4, Anti-SBMA, Anti-SMAX1, Anti-TFM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
20
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
dog (expected based only 1 amino acid difference), horse (expected based only 1 amino acid difference), primate (expected based only 1 amino acid difference), bovine (expected based only 1 amino acid difference)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer81)
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
General description
110 kDa
Der X-gebundene Androgenrezeptor (Dihydrotestosteronrezeptor; Zellkernrezeptor-Unterfamilie 3, Gruppe C, Mitglied 4) ist ein Mitglied der Familie von NR3-Ligand-abhängigen Transkriptionsfaktoren, die durch eine Ligandenbindungsdomäne am C-Terminus, eine zentrale DNA-Bindungsdomäne und N-terminale Transkriptionsaktivierungsdomänen charakterisiert sind. Androgenrezeptoren werden durch Steroidhormone wie Testosteron und Dihydrotestosteron aktiviert. Aktivierte Androgenrezeptoren translozieren vom Zytoplasma in den Zellkern, wo sie Homodimere bilden, die DNA binden. Der Androgenrezeptor assoziiert mit einer Reihe von adapterähnlichen Proteinen und dient als Komplex, der die Transkription abhängig davon, ob er mit Co-Aktivatoren oder Co-Repressoren assoziiert, welche die Transkription durch wahrscheinlich die Modifikation von Chromatin beeinflusst, einleiten oder unterdrücken kann. Co-Aktivatoren sind an der Histon-Acetylierung und Transkriptionsaktivierung beteiligt, wogegen Co-Repressoren an der Histon-Deacetylierung und Transkriptionsunterdrückung beteiligt sind. Der Androgenrezeptor ist wichtig für die Festlegung des Geschlechts und der männlichen Merkmale. Defekte Androgenrezeptoren könnten bei Reifenstein-Syndrom, Kennedy-Krankheit und Prostatakrebs eine Rolle spielen.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren entspricht, die Ser81 von humanem Androgenrezeptor einschließen und umgeben.
Application
Der Anti-Phospho-Androgenrezeptor(Ser81)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-Androgenrezeptor (Ser81) zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Androgenrezeptor (AR) nur, wenn er an Ser81 phosphoryliert ist
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2-8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Mit R1881 (Methyltrienolon) behandelte LNCap-Lysate
Regelmäßig mittels Western Blot an mit R1881 (Methyltrienolon) behandelten LNCap-Lysaten beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04078SAB55000071710489
description
Upstate®, from rabbit
description
culture supernatant, Upstate®
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP242, affinity isolated antibody
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
SP242, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
rat, amphibian, bovine, human, mouse, chicken
Gene Information
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)