Fortfahren mit
AB3098
Anti-Orexin-A-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 545,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
4
€ 545,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
feline, rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPOX(5498)
Immunogen
Ein Peptid mit 18 Aminosäuren nahe des Amino-Terminus von Orexin-A der Maus. Die Immunogensequenz ist bei Mensch, Ratte, Schwein, Schaf, Rind und Hund identisch und weist eine 81%ige Homologie mit dem Huhn auf.
Application
Dieser Anti-Orexin-A-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Orexin-A validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Biorhythmus & Schlaf
Western Blot: 1–10 μg/ml unter Anwendung der Chemilumineszenz-Methode. ELISA: 1:10.000–100.000 unter Verwendung von 5–100 ng Kontrollpeptid pro Well. HINWEIS: Orexin ist ein Protein mit einem Molekulargewicht von 3,5 kDa. SDS-PAGE-Gel und Bahngrößenmarkierungen entsprechend anpassen.
Immunhistochemie: Gefrorenes, mit 4 % PFA fixiertes Gewebe mit ABC-Nachweis {Wagner et al 2000}.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Orexin-A der Maus. Kürzlich wurden mehrere mit dem Fressverhalten assoziierte Peptide gemeldet. Die Orexine (Orexin-A und Orexin-B) sind eine Familie von hypothalamischen Neuropeptiden, die selektiv im Hypothalamus exprimiert werden (Sakurai et al. 1998). Orexin-A und Orexin-B werden mittels proteolytischer Spaltung aus demselben Vorläufer (Preproorexin) gewonnen. Preproorexin ist ein 130-aa-Peptid mit einer mutmaßlichen 33 Aminosäuren langen sekretorischen Sequenz, einem hydrophoben Kern gefolgt von Resten mit kleinen polaren Seitenketten. Eine Exprimierung wurde im Gehirn und mit einem geringen Ausmaß in Hoden nachgewiesen (Sakurai et al. 1998). Diese Neuropeptide binden und aktivieren zwei eng verwandte Orexin-Rezeptoren: die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) OX1R und OX2R.
Physical form
Flüssig in PBS, pH-Wert 7,4, mit 0,1 % BSA und 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB3096AB3704AB3100
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
serum, Chemicon®
description
Chemicon®, from rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
feline, rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat
species reactivity
bovine, mouse, pig, rat, canine
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Orexin-A-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)