SRP0526
B7-1 (CD80), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
CTLA-4 Counter-Receptor B7.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)