Merck
SRP0521
Sigma-Aldrich
Human PD-L2 (CD273), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
B7-DC, CD273, PD-L2, PDCDL1G2, Programmed Cell Death 2 Ligand 2
Größe auswählen
50 μG
€ 433,00
€ 433,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 433,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
€ 433,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
51 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Human secreted Programmed Death Ligand 2 (PD-L2)-Fc fusion protein, also known as CD273, PDCDL1G2, and B7-DC, GenBank Accession No. NM_025239, a.a. 20-219, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 51 kDa.
Physikalische Form
Aqueous solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)